3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 325 NOK
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD21606586
CAS-nummer: 185345-46-4