4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905092-100MG PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA 270 NOK
APOSPC905092-100MG APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇FN₂
MW: 150,153 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11052635
CAS-nummer: 1092961-07-3