2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905151-1G PC905151-250MG
APOSPC905151-1GEA 1875 NOK
APOSPC905151-1G APOSPC905151-250MG
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,174 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19441897
CAS-nummer: 1313712-35-4