6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905158-1G PC905158-250MG
APOSPC905158-1GEA 4850 NOK
APOSPC905158-1G APOSPC905158-250MG
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅FN₂O
MW: 152,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD26743428
CAS-nummer: 1339175-72-2