4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905423-100MG PC905423-250MG
APOSPC905423-100MGEA 840 NOK
APOSPC905423-100MG APOSPC905423-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265,03 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18258885
CAS-nummer: 1256824-06-2