3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (3-Bromo-4-chloro-2-fluorophenyl)methanol
PC905621-1G PC905621-250MG PC905621-5G
APOSPC905621-1GEA 4050 NOK
APOSPC905621-1G APOSPC905621-250MG APOSPC905621-5G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28130389
CAS-nummer: 1824057-69-3