5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC905636-100MG PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA 825 NOK
APOSPC905636-100MG APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formel: C₈H₇BrFN
MW: 216,05 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27991352
CAS-nummer: 1782463-27-7