4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC905979-100MG PC905979-250MG
APOSPC905979-100MGEA 5275 NOK
APOSPC905979-100MG APOSPC905979-250MG
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole 95%
4-Bromo-1-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,971 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27988093
CAS-nummer: 1046831-97-3