2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC906491-1G
PC906491-250MG
APOSPC906491-1GEA
6000
NOK
APOSPC906491-1G
APOSPC906491-250MG
2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide 95%
2,6-Difluorobenzene-1-carbothioamide
Formel:
C₇H₅F₂NS MW: 173,183 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD09809511 CAS-nummer: 60230-33-3 |