2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC906769-1G PC906769-250MG PC906769-5G
APOSPC906769-1GEA 3150 NOK
APOSPC906769-1G APOSPC906769-250MG APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,547 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18415557
CAS-nummer: 189024-26-8