6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC906871-1G PC906871-250MG PC906871-5G
APOSPC906871-1GEA 1775 NOK
APOSPC906871-1G APOSPC906871-250MG APOSPC906871-5G
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Fluoro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,148 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06203359
CAS-nummer: 23077-44-3