3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC907017-10G PC907017-1G PC907017-5G PC907017-100G PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA 5800 NOK
APOSPC907017-10G APOSPC907017-1G APOSPC907017-5G APOSPC907017-100G APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formel: C₅H₄FIN₂
MW: 238,002 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22628097
CAS-nummer: 1321612-85-4