2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC907736-100MG PC907736-250MG
APOSPC907736-100MGEA 575 NOK
APOSPC907736-100MG APOSPC907736-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-6-methylpyrimidine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
MW: 176,576 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16621230
CAS-nummer: 1192479-35-8