2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC908020-1G PC908020-250MG
APOSPC908020-1GEA 9925 NOK
APOSPC908020-1G APOSPC908020-250MG
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,102 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18394850
CAS-nummer: 1261793-35-4