2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC908037-1G PC908037-250MG
APOSPC908037-1GEA 4775 NOK
APOSPC908037-1G APOSPC908037-250MG
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₃F₂NO
MW: 167,112 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16876871
CAS-nummer: 433940-02-4