6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC908169-100MG PC908169-250MG PC908169-1G
APOSPC908169-100MGEA 430 NOK
APOSPC908169-100MG APOSPC908169-250MG APOSPC908169-1G
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Chloro-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
MW: 184,595 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12547664
CAS-nummer: 881189-75-9