5,8-Difluorochroman-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC908206-100MG PC908206-250MG
APOSPC908206-100MGEA 450 NOK
APOSPC908206-100MG APOSPC908206-250MG
5,8-Difluorochroman-4-one 97%
5,8-Difluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11518475
CAS-nummer: 942196-01-2