6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 2050 NOK
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254,989 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09910412
CAS-nummer: 530145-53-0