(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC908892-1G PC908892-250MG
APOSPC908892-1GEA 1575 NOK
APOSPC908892-1G APOSPC908892-250MG
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09256370
CAS-nummer: 325152-98-5