2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2,6-Difluorocinnamaldehyde
PC908912-1G
APOSPC908912-1GEA 3200 NOK
APOSPC908912-1G
2,6-Difluorocinnamic aldehyde 95%
2,6-Difluorocinnamic aldehyde
Formel: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07782064
CAS-nummer: 117338-43-9