5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC908991-100MG PC908991-250MG
APOSPC908991-100MGEA 360 NOK
APOSPC908991-100MG APOSPC908991-250MG
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
5-Chloro-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆ClFO
MW: 184,595 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13190260
CAS-nummer: 881190-94-9