6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 6-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyridine-2-carboxylic acid
PC909383-1G PC909383-250MG
APOSPC909383-1GEA 6050 NOK
APOSPC909383-1G APOSPC909383-250MG
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid 95%
6-(4-Trifluoromethoxyphenyl)picolinic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
MW: 283,203 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06410074
CAS-nummer: 887982-16-3