7,8-Difluorochroman-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC909653-1G PC909653-250MG PC909653-5G
APOSPC909653-1GEA 1600 NOK
APOSPC909653-1G APOSPC909653-250MG APOSPC909653-5G
7,8-Difluorochroman-4-one 97%
7,8-Difluorochroman-4-one
Formel: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11518476
CAS-nummer: 890840-90-1