2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC910102-100MG PC910102-250MG
APOSPC910102-100MGEA 555 NOK
APOSPC910102-100MG APOSPC910102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,009 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD14702313
CAS-nummer: 1211515-87-5