1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC910151-1G PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA 5750 NOK
APOSPC910151-1G APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O
MW: 230,999 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22199810
CAS-nummer: 151276-10-7