2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC910171-100MG PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA 555 NOK
APOSPC910171-100MG APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18261290
CAS-nummer: 1211587-46-0