6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 3150 NOK
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11656842
CAS-nummer: 186590-23-8