4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 5925 NOK
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,596 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09907679
CAS-nummer: 1379346-32-3