3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 7775 NOK
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18803197
CAS-nummer: 944998-14-5