3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 965 NOK
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formel: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16556245
CAS-nummer: 1232431-41-2