2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 3150 NOK
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Formel: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10029158
CAS-nummer: 5319-43-7