4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-2,3-difluoroaniline
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 5975 NOK
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04114097
CAS-nummer: 194804-85-8