4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 270 NOK
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Smeltepunkt: 194,2…194.8 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258947
CAS-nummer: 914636-20-7