2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 430 NOK
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅F₂N₃
MW: 145,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08436095
CAS-nummer: 837364-94-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III