(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 8325 NOK
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂BrF₃
MW: 174,947 g/mol
Kokepunkt: 57…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037239
CAS-nummer: 149597-48-8