Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 9050 NOK
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
MW: 220,6 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18416422
CAS-nummer: 1261541-73-4