2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 4075 NOK
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₃FO
MW: 168,208 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17222275
CAS-nummer: 1267002-57-2