Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC99023-1G PC99023-500MG
APOSPC99023-1GEA 3400 NOK
APOSPC99023-1G APOSPC99023-500MG
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate 95%
Ethyl 3,5-difluoro-4-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,182 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28790312
CAS-nummer: 1806321-00-5