2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC99027-1G PC99027-500MG
APOSPC99027-1GEA 5125 NOK
APOSPC99027-1G APOSPC99027-500MG
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-[3-Fluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₄H₂₀BFO₃
MW: 266,116 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18732629
CAS-nummer: 2246867-37-6