2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 555 NOK
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368780
CAS-nummer: 307975-03-7