4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 2250 NOK
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃INO
MW: 313,015 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368784
CAS-nummer: 886762-66-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III