2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 395 NOK
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
MW: 266,996 g/mol
Smeltepunkt: 36…37 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368790
CAS-nummer: 886762-71-6