Succinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 1350 NOK
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Succinsyre
Succinsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Kokepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 184…186 °C
Tetthet: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6