1,3-Benzenedimethanethiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1,3-Bis(mercaptomethyl)benzene, alpha,alpha'-Dimercapto-m-xylene
BI7567-5G
APOSBI7567-5GEA 1625 NOK
APOSBI7567-5G
1,3-Benzenedimethanethiol 98%
1,3-Benzenedimethanethiol
Formel: C₈H₁₀S₂
MW: 170,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012311
CAS-nummer: 41563-69-3