Alizarin red S (sodium salt)
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 895 NOK
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013049
CAS-nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8