L(+)-Arginin
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 270 NOK
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginin
L(+)-Arginine
USP, pyrogen free
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Smeltepunkt: 222…226 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002635
CAS-nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1