L-Argininhydroklorid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 220 NOK
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Argininhydroklorid
L-Arginine hydrochloride
USP, pyrogen free
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Smeltepunkt: 226…230 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064550
CAS-nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1