Dansylklorid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 270 NOK
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Dansylklorid
Dansylklorid
Fluorometric detection at picomole levels.
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Smeltepunkt: 69…75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
FN: 3261
ADR: 8,II