N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
BIA1792-100G
APOSBIA1792-100GEA 735 NOK
APOSBIA1792-100G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,3 g/mol
Smeltepunkt: 186 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065976
CAS-nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9