3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
BIA2203-1G BIA2203-25G BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA 325 NOK
APOSBIA2203-1G APOSBIA2203-25G APOSBIA2203-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone 99%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Smeltepunkt: 117…127 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008748
CAS-nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5